Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 144.81 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Mw: 240.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08741383
Číslo CAS: 58458-13-2