Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 461.05 EUR
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.0153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741382
Číslo CAS: 914637-35-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III