Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 132.77 EUR
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13 g/mol
Teplota varu: 110…111 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03412242
Číslo CAS: 437-86-5