Tlačiť
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 46.53 EUR
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 203…204 °C
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007050
Číslo CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III