Tlačiť
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 209.79 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Teplota tavenia: 85…87 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034058
Číslo CAS: 364-30-7