Tlačiť
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 574.41 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Teplota varu: 94…96 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042472
Číslo CAS: 138564-16-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III