Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 205.49 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.15 g/mol
Teplota varu: 50…52 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042253
Číslo CAS: 1583-83-1
OSN: 1993
ADR: 3 III