Tlačiť
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 223.02 EUR
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Mw: 189.12
Teplota varu: 108…110 °C/1.5mmHg
Teplota tavenia: 33…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085009
Číslo CAS: 1544-86-1