Tlačiť
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 149.81 EUR
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.02
Teplota varu: 96…98 °C/15mmHg
Hustota: 1.631 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221465
Číslo CAS: 5905-69-1
OSN: 1993
ADR: 3 III