Tlačiť
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 197.75 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.02
Teplota varu: 85…87 °C/15mmHg
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221468
Číslo CAS: 175278-33-8