Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 61.77 EUR
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00085006
Číslo CAS: 90446-25-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III