Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 43.32 EUR
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Teplota tavenia: 165…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221454
Číslo CAS: 4837-20-1