Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 83.03 EUR
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota varu: 58…60 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042252
Číslo CAS: 73960-07-3