Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 24.95 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14
Teplota varu: 231 °C
Hustota: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00085005
Číslo CAS: 22236-10-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III