Tlačiť
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 235.93 EUR
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.1600 g/mol
Teplota varu: 70…72 °C/0.5mmHg
Teplota tavenia: 18…19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042250
Číslo CAS: 83882-67-1