Tlačiť
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 46.47 EUR
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061296
Číslo CAS: 132741-30-1