Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671769
Číslo CAS: 700381-18-6
OSN: 3261
ADR: 8,III