Tlačiť
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 163.26 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇HBrF₄O₂
Teplota tavenia: 144…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075244
Číslo CAS: 4707-24-8