Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 596.03 EUR
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Mw: 241.995 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02691223
Číslo CAS: 76041-73-1