Tlačiť
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28258-1G PC28258-25G PC28258-5G
APOSPC28258-1GEA 49.74 EUR
APOSPC28258-1G APOSPC28258-25G APOSPC28258-5G
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₂Br₂FNO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037041
Číslo CAS: 76393-18-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III