Tlačiť
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2824-1G PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA 169.84 EUR
APOSPC2824-1G APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇FN₂O₂S
Mw: 190.200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741368
Číslo CAS: 1992-90-1