Tlačiť
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 16.7 EUR
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Vzorec: C4H3FN2O
Mw: 114.778 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00223674
Číslo CAS: 671-35-2