Tlačiť
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC28216-1G PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA 307.23 EUR
APOSPC28216-1G APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄FNO₂
Mw: 223.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18904305
Číslo CAS: 1176161-37-7