Tlačiť
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC28211-1G PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA 307.23 EUR
APOSPC28211-1G APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Mw: 185.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09152771
Číslo CAS: 24115-19-3