Tlačiť
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 307.23 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N₃
Mw: 259.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140056
Číslo CAS: 204394-70-7