Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
PC28148-1G PC28148-5G
APOSPC28148-1GEA 383.47 EUR
APOSPC28148-1G APOSPC28148-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02571238
Číslo CAS: 116757-91-6