Tlačiť
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2Z)-3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28144-1G PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA 205.49 EUR
APOSPC28144-1G APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Mw: 212.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01871638
Číslo CAS: 71682-89-8