Tlačiť
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 415.16 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
Teplota varu: 105 °C
Hustota: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069133
Číslo CAS: 1550-44-3
OSN: 3272
ADR: 3,II