Tlačiť
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 136.78 EUR
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738989
Číslo CAS: 101048-76-4