Tlačiť
2,2-Difluoroethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 24.95 EUR
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluoroethanol 97%
2,2-Difluoroethanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Vzorec: C₂H₄F₂O
Teplota varu: 95…96 °C
Teplota tavenia: –28 °C
Hustota: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042248
Číslo CAS: 359-13-7
OSN: 1987
ADR: 3,II