Tlačiť
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 139.4 EUR
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Mw: 236.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05975052
Číslo CAS: 860787-36-6