Tlačiť
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorophenyl methyl sulphone
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094199
Číslo CAS: 654-47-7