Tlačiť
2-Fluorothioanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 103.09 EUR
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₇FS
Teplota varu: 197…199 °C
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093762
Číslo CAS: 655-20-9