Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2783-5G PC2783-25G PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA 28.24 EUR
APOSPC2783-5G APOSPC2783-25G APOSPC2783-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.0225 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094189
Číslo CAS: 502496-33-5