Tlačiť
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 357 EUR
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 98…101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 461699-34-3