Tlačiť
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
Teplota tavenia: 49…50 °C
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094186
Číslo CAS: 364-31-8