Tlačiť
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 5-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-5-anisaldehyde
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota tavenia: 24…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741376
Číslo CAS: 699016-24-5