Tlačiť
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 68.19 EUR
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 105 °C/12mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094181
Číslo CAS: 2924-09-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III