Tlačiť
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DFDNB
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 136.59 EUR
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Vzorec: C₆H₂F₂N₂O₄
Mw: 204.09
Teplota varu: 132
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007052
Číslo CAS: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 II