Tlačiť
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 69.7 EUR
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Mw: 184.14
Teplota tavenia: 204…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010321
Číslo CAS: 147700-58-1