Tlačiť
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluorocinnamic acid
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 34.9 EUR
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 194…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010320
Číslo CAS: 112897-97-9