Tlačiť
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2763-10G PC2763-25G PC2763-1G PC2763-5G PC2763-100G
APOSPC2763-10GEA 36.62 EUR
APOSPC2763-10G APOSPC2763-25G APOSPC2763-1G APOSPC2763-5G APOSPC2763-100G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 124…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010319
Číslo CAS: 102082-89-3