Tlačiť
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic acid, 2,4-Difluorocinnamic acid
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 53.27 EUR
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Mw: 184.14
Teplota tavenia: 215…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010317
Číslo CAS: 94977-52-3