Tlačiť
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 185.46 EUR
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
2,3-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Mw: 184.14
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061291
Číslo CAS: 207981-48-4