Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 132.59 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Mw: 262.61
Teplota varu: 100…102 °C/8mmHg
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090999
Číslo CAS: 1744-43-0
OSN: 3265
ADR: 8 II