Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 41.66 EUR
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
Mw: 232.1600 g/mol
Teplota tavenia: 185…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066338
Číslo CAS: 783-13-1