Tlačiť
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 89.73 EUR
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈F₂O₂S
Mw: 254.26
Teplota tavenia: 98…100 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000350
Číslo CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4