Tlačiť
4,4'-Difluorobiphenyl 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 59.77 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobiphenyl 97%
4,4'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Teplota varu: 254…255 °C
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000349
Číslo CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
OSN: 3152
ADR: 9,II