Tlačiť
2,2'-Difluorobiphenyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 99.48 EUR
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 388-82-9
OSN: 3152
ADR: 9,II