Tlačiť
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 109.51 EUR
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Teplota varu: 59…61 °C/3,5mmHg
Hustota: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009889
Číslo CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
OSN: 3265
ADR: 8,III